Få mere at vide
Brady™ 6400-seriens termotransferprinterbånd
Artikelnummer. p-8000904
Dimensioner (L x B):
100 mx 110 mm
70 mx 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10697865
Brand: Brady™ 804778
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort bånd til Brady™ BBP11 printer
De Brady™ BBP11 printer er en lille og kompakt desktop printer, som giver højkvalitets termisk transfer print til en lav pris. Printeren tilbyder høj ydeevne med holdbart og pålideligt output med en udskriftshastighed på op til 127 mm (5 tommer) pr. sekund. Den er nem at bruge og tilbyder hurtig indlæsning af bånd og medier. Den interne standard Ethernet-port muliggør nem integration i enhver applikation.
  • Lille og kompakt kun 101,6 mm (4 tommer) bred
  • 300 dpi printopløsning
  • Tilbyder en bred vifte af printbare materialer
  • Pålidelig og holdbar
  • Mange funktioner indbygget som standard såsom Ethernet (netværk), tredobbelt kommunikationsgrænseflade og dobbeltvægget konstruktion Ideel termisk overførselsprinter på indgangsniveau til blod-, vævs- og objektglasetiketter på hospitaler, sundhedsvæsen og medicinske laboratorier.
Tekniske data
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP11 Labelprinter
Længde (metrisk) 70 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Dimensioner (L x B) 70 mx 110 mm
Oversigt Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Printbare sider Blæksiden udad
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R6400-110X70/O