Få mere at vide
Brady™ 6400-seriens termotransferprinterbånd
Dimensioner (L x B):
100 mx 110 mm
70 mx 110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Brady™ BBP11 printer er en lille og kompakt desktop printer, som giver højkvalitets termisk transfer print til en lav pris. Printeren tilbyder høj ydeevne med holdbart og pålideligt output med en udskriftshastighed på op til 127 mm (5 tommer) pr. sekund. Den er nem at bruge og tilbyder hurtig indlæsning af bånd og medier. Den interne standard Ethernet-port muliggør nem integration i enhver applikation.
- Lille og kompakt kun 101,6 mm (4 tommer) bred
- 300 dpi printopløsning
- Tilbyder en bred vifte af printbare materialer
- Pålidelig og holdbar
- Mange funktioner indbygget som standard såsom Ethernet (netværk), tredobbelt kommunikationsgrænseflade og dobbeltvægget konstruktion Ideel termisk overførselsprinter på indgangsniveau til blod-, vævs- og objektglasetiketter på hospitaler, sundhedsvæsen og medicinske laboratorier.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Brady 1244, Brady 1344 |
| Længde (metrisk) | 100 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 100 mx 110 mm |
| Oversigt | Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd |
| Printbare sider | Blæksiden ind |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |