Få mere at vide
Jenway™ 6320 Synligt spektrofotometer på bænken
Spektral båndbredde:
8 nm, 6 nm over UV-området
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Genkalder tidligere indstillinger ved opstart
- Analoge og RS-232 udgange giver dig mulighed for at kommunikere med printere og pc'er
- Dual-line LCD viser fejlmeddelelser, prompter, tilstandsindikering og koncentrationsenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | Xenon-blitz |
| Spektral båndbredde | 8 nm, 6 nm over UV-området |
| Til brug med (applikation) | Uddannelse, kvalitetskontrol, miljø- og kliniske analyser |
| Inkluderer | Netledning, Pk. 100 engangskuvetter, 10 x 10 mm celleholder, interfacekabel og pc-applikationssoftware på cd-rom |
| Optisk design | Uafhængigt anbragt og isoleret med linser |