Få mere at vide
Testo™ 606-2 - Fugtmåler
Artikelnummer. 10433695
Skift visning
Nøjagtighed:
±1 %
Artikelnummer. Nøjagtighed
10433695 ±1 %
1 options
Artikelnummer. 10433695 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 6062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2829.64 DKK
    1754.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1075.02 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Måler fugtindholdet i træ, byggematerialer og det omgivende miljø. Dette giver dig mulighed for hurtigt og nemt at kontrollere opbevarings- og tørreforholdene.
  • Måler fugtindholdet i forskellige typer træ og byggematerialer, og er også i stand til at måle relativ fugtighed og lufttemperatur og beregne dugpunktet og våd pæretemperatur
  • Ramelektroder garanterer præcise fugtmålinger i træ / byggematerialer
  • Bevæbnet med så værdifuld information kan du nu nemt afgøre, om opbevaringsforholdene er ideelle, eller om de skal justeres
  • De karakteristiske kurver gør, at fugtindholdet kan vises direkte som en vægtprocent baseret på tørmassen (tørvægten). Følgende karakteristiske kurver er gemt i måleren:
    • til præcise fugtmålinger i bøg, gran, lærk, eg, fyr, ahorn
    • til detektering af fugt og våde steder i byggematerialer som cementafretning, beton, gips, anhydritafretning, cementmørtel, kalkstensmørtel og murværk
  • Designet til at gøre arbejdet mere effektivt og livet lettere - Den har en række praktiske funktioner, herunder:
    • en hold-funktion, som fryser den sidste aflæsning
    • et baggrundsbelyst display til brug under alle lysforhold
    • en slip-on beskyttelseshætte, og en bæltepose, som sørger for at din fugtmåler opbevares sikkert
    • en håndrem, der hjælper med at forhindre, at din måler tabes ved et uheld
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Højde (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 119 mm
Opløsning 0,1°C
Bredde (metrisk) 46 mm