Få mere at vide
3M™ 6000-seriens halvansigtsmaske åndedrætsværn
Artikelnummer. 12332319 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Large
Til brug med (applikation):
Assembly, cleaning, demolition, facility maintenance, grinding, machine operation, painting, remediation, sanding, welding
Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning
Produkttype:
Half-Mask Respirator
Halvmaske respirator
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Til brug med (applikation) Produkttype Pakningsstørrelse
12332319 Medium Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning Halvmaske respirator Hver
10359974 Lille Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning Halvmaske respirator Hver
12652555 Large Assembly, cleaning, demolition, facility maintenance, grinding, machine operation, painting, remediation, sanding, welding Half-Mask Respirator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12332319 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000146847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 DKK
    167.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.40 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Ansigtsstykket kræver kompatible patroner og/eller filtre. (Sælges separat.)
Halvmaske åndedrætsværn 6000-serien er økonomiske, vedligeholdelsesvenlige og ekstremt lette. Probet genanvendelig åndedrætsværn 6000Q-serien bruges kun til kvantitative tilpasningsformål.
Kombinerer funktioner fra både genanvendelige og engangsmasker for at give effektiv beskyttelse. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000-serien er økonomisk, lav vedligeholdelse, enkel at håndtere og ekstremt let.
  • Genanvendelige halvmasker er økonomiske, lette at vedligeholde, nemme at håndtere og ekstremt lette
  • Brugt med 3M™ Leveres Air Systems
  • Bajonetforbindelsessystem tillader tilslutning til en bred vifte af dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler
  • Dobbelt filterdesign giver lavere vejrtrækningsmodstand
  • Probet genanvendelig åndedrætsværn 6000-serien brugt til kvantitativ pasformstest (17-987-3A& -3B)
Ordreinfo
Undersøgte modeller kun til pasformstest —ikke til brug som åndedrætsværn. Patron/filterkombinationer sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer (EN) EN 140:1998
Certificeringer (NIOSH) NIOSH 42 CFR del 84
Tilslutningstype Bajonet
Farve Grå
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Medium
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) Patron 6000 Series, Filter 2000, 2200, 7000 eller 5000 Series eller Dual Airline System
Inkluderer Genlukkelig opbevaringstaske
Model- 6200
Ophængstype 4-punkt