Få mere at vide
600 mOsm/kg osmolalitetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16339221 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
12 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16339221 12 x 5 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 16339221 Leverandør Reagecon Leverandørnr. REOSM600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1349.71 DKK
    1047.18 DKK / 60ml
    Spare 302.53 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at kalibrere, kontrollere eller validere osmometre
  • Fremstillet i overensstemmelse med Europa, USA og Chinese Pharmacopoeia retningslinier
  • Testet af ISO 17025 akkrediteret testmetode
  • ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte
  • Forberedt gravimetrisk på vægt/vægtbasis
Tekniske data
Emballage Amber glas ampul
Fysisk form Væske
Teknik Kalibrering, kontrol eller valider osmometeret
Til brug med (udstyr) Osmometer
Type Osmolalitetsstandard
Mængde 12 x 5 ml