Få mere at vide
Hamilton™ 600 Microliter Sprøjter, ingen nål inkluderet
Volumen (metrisk):
2.5μ L
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Halvslagsversion af den originale icroliter 700 serie sprøjter
- Ideel til dispensering af mængder fra 0,25μ L op til 5μ L
- Anvendes ofte i applikationer, der kræver enhåndsbetjening på grund af den korte slaglængde og det forstærkede stempel
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22s G |
| Volumen (metrisk) | 2.5μ L |