Få mere at vide
Hamilton™ 600 Microliter Sprøjter, ingen nål inkluderet
Artikelnummer. 11532505
Volumen (metrisk):
2.5μ L
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11532505
Brand: Hamilton™ 763301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
600-seriens sprøjter er en halv slagudgave af de originale 700-seriens sprøjter. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,25μ L op til 5μ L. 600-serien bruges ofte i applikationer, der kræver enhåndsbetjening på grund af den korte slaglængde og det forstærkede stempel.
  • Halvslagsversion af den originale icroliter 700 serie sprøjter
  • Ideel til dispensering af mængder fra 0,25μ L op til 5μ L
  • Anvendes ofte i applikationer, der kræver enhåndsbetjening på grund af den korte slaglængde og det forstærkede stempel
Tekniske data
Nålemåler 22s G
Volumen (metrisk) 5μ L