Få mere at vide
Gilson™ 60 Position termostat stativ
Shop alle Gilson produkter
Stillinger:
60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: aluminium
- Fartøjer og kapacitet: 13 x 65 mm rør (7 mL) 13 x 100 mm rør (9 mL)
- Når du bruger et Code 32-rack med 13 x 65 mm rør, skal du indstille rack-koden til 30 i softwaren.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kode 32 |
| Stillinger | 60 |
| Til brug med (udstyr) | 6 mL hætteglas (13 x 65 mm) |