Få mere at vide
Wheaton™ 60 ml polystyren prøvebeholder
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Beskrivelse
- Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
- Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Certificeringer/compliance | EU-direktiv 98/79/EF |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 44.2 mm |
| Højde (metrisk) | 60.2 mm |
| Vis mere |