Få mere at vide
Wheaton™ 60 ml polypropylen prøvebeholder
Artikelnummer. 16474969
Mærke:
Ingen etiket
Trykt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 16474969
Brand: Wheaton™ 360104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 44.2 mm
Højde (metrisk) 60.2 mm
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 300/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.