Få mere at vide
PURUS™ 60-lags EnviroTack™ forureningskontrolmåtter, høj klæbekraft
Artikelnummer. 31789582 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
31789582 Hvid Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 31789582 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PS 2430 64 WHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.71 DKK
    790.41 DKK / Pakke med 4
    Spare 196.30 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
PURUS EnviroTack™ Måtter er et forureningskontrolprodukt, der indeholder vedvarende plantebaserede materialer og giver et miljøvenligt alternativ til socialt ansvarlige organisationer.
Udelukkende fra PURUS™, EnviroTack™ måtter er forureningskontrolprodukter, der indeholder GMO-fri, plantebaserede vedvarende materialer og giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra fodgængertrafik og udstyrshjul.
Miljøvenlig og indeholder et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-udledningen under produktionsprocessen.
  • Stærk og effektiv og leverer pålidelig og højtmoderne ydeevne
  • Ensartet klæbedækkende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
  • PURUS EnviroTack™ Måtter fjerner og indeholder snavs, og måtter fås i 30- eller 60-lags versioner
  • Hvert lag af måtten er fuldt belagt med et partikelklæber og lavet af lav-densitet polyethylenfilm
  • En lavprofileret nummereret fane angiver antallet af resterende lag og sikrer én Iayer-at-én-fjernelse
  • Indeholder GMO-frit, vedvarende, plantebaseret Cardia-materiale Biohybrid™ , der reducerer CO2-udledninger
  • Limbelagte måtter leverer samme pålidelige og avancerede ydeevne
  • Miljøvenlig uden at betale mere
  • Forbedrer dit virksomhedsimage ved at reducere dit CO2-aftryk
  • Støttet af Purus Internationals verdensklasse service og kundesupport
  • Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Dimensioner (L x B) 24 x 30 tommer
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, biotek, semikonduktor, renrum og industrielle anvendelser
Mængde 60 ark/måtte, 4 materialer/Cs.
Tykkelse (engelsk) Film: 1,3 mil., klæbemiddel: 0,3 mil.
Tykkelse (metrisk) Film: 33 μm, klæbende længde: 8 μm
Farve Hvid
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 610 mm
Materiale LDPE-blanding
Type Forureningskontrolmåtte
Bredde (engelsk) 30 tommer
Bredde (metrisk) 762 mm