Få mere at vide
Rephile™ 60 L tankniveausensor
Artikelnummer. 15439659 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15439659 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15439659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1932.98 DKK
    1574.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 358.30 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
60 L tankniveausensor. Sammenlignelig med FTPF05381. Genanvend flyderen.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Niveausensor