Få mere at vide
Clinisafe™ 60 L beholder til klinisk affald
Artikelnummer. p-7224823
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Artikelnummer. 17641725
Brand: Clinisafe™ 51860000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Clinisafe™ beholdere er lavet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning til dine behov for klinisk affaldshåndtering.
  • Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
  • De 60 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald.
  • Den store kapacitet og det åbne indgangspunkt muliggør sikker og nem drop-in bortskaffelse af en række beholdere. Låget kan lukkes midlertidigt for at skjule indholdet, når det ikke er i brug, og lukkes sikkert for transport til den endelige bortskaffelse.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Hermetisk tætning på højt niveau
    • Midlertidig lukning og 4 klik slutlukningsfunktioner for at forhindre potentielt spild og overfyldning
    • Tydeligt synlig fyldningslinje og stort fyldområde
    • Bærehåndtag for nem transport
    • Stor blændeåbning
    • I overensstemmelse med UN3293
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 L
Certificeringer/compliance UK-regulativer, UN3293
Lukningsfarve Gul
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 395 x 300 x 670 mm
Mængde 10/Cs.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald
Produkttype Affaldsbeholder