Få mere at vide
Clinisafe™ 60 L beholder til klinisk affald
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Beskrivelse
- Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
- De 60 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald.
- Den store kapacitet og det åbne indgangspunkt muliggør sikker og nem drop-in bortskaffelse af en række beholdere. Låget kan lukkes midlertidigt for at skjule indholdet, når det ikke er i brug, og lukkes sikkert for transport til den endelige bortskaffelse.
- Egenskaber og fordele
- Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
- Hermetisk tætning på højt niveau
- Midlertidig lukning og 4 klik slutlukningsfunktioner for at forhindre potentielt spild og overfyldning
- Tydeligt synlig fyldningslinje og stort fyldområde
- Bærehåndtag for nem transport
- Stor blændeåbning
- I overensstemmelse med UN3293
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Certificeringer/compliance | UK-regulativer, UN3293 |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 395 x 300 x 670 mm |
| Mængde | 10/Cs. |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald |
| Produkttype | Affaldsbeholder |