Få mere at vide
Ohaus™ 6 x centrifugerøradaptere, åben bund, Frontier™ Fast vinkel rotorer
Artikelnummer. p-7158839 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
0.2/0.4 mL
0.5 mL
1.5/2.0 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15836632
Brand: Ohaus™ 30130884
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre end originalen, forudsat at der er plads til et array af Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Plads til centrifugerør, der er mindre end pladsen i rotorholderen
  • Flad, åbenbundsholder.
  • Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0.2/0.4 mL
Maks. Rør diameter 6 mm
Til brug med (udstyr) Frontier rotorer med fast vinkel
Oversigt Adapter, D6mm, 0,2/0,4ml Rør x6
Antal steder 1
nr. pr. pakke 6