Få mere at vide
Ohaus™ 6 x centrifugerøradaptere, åben bund, Frontier™ Fast vinkel rotorer
Artikelnummer. 15856632 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15856632 1,5/2,0 ml Pakke med 6
15836632 0,2/0,4 ml Pakke med 6
15846632 0,5 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15856632 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30130886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00 DKK
    557.83 DKK / Pakke med 6
    Spare 190.17 DKK
    25% Slukket
På lager
Letter centrifugering af rør, der er mindre end originalen, forudsat at der er plads til et array af Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Plads til centrifugerør, der er mindre end pladsen i rotorholderen
  • Flad, åbenbundsholder.
  • Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,5/2,0 ml
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Frontier rotorer med fast vinkel
Oversigt Adapter, D11 mm, 1,5/2,0 ml rør x6
Antal steder 1
nr. pr. pakke 6