Få mere at vide
Ohaus™ 6 x centrifugerøradaptere, åben bund, Frontier™ Fast vinkel rotorer
Artikelnummer. 15836632 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
15836632 0,2/0,4 ml Pakke med 6
15846632 0,5 ml Pakke med 6
15856632 1,5/2,0 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15836632 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30130884
På lager
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Letter centrifugering af rør, der er mindre end originalen, forudsat at der er plads til et array af Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Plads til centrifugerør, der er mindre end pladsen i rotorholderen
  • Flad, åbenbundsholder.
  • Velegnet til brug i det følgende Frontier™ rotorer:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen 0,2/0,4 ml
Maks. Rør diameter 6 mm
Til brug med (udstyr) Frontier rotorer med fast vinkel
Oversigt Adapter, D6mm, 0,2/0,4ml Rør x6
Antal steder 1
nr. pr. pakke 6
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.