Få mere at vide
Ohaus™ 6 x centrifugerøradaptere, Frontier™ R-A12x5/14MS rotorer
Artikelnummer. p-7158852 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
6 x 1,0 ml
6 x 1,8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15866632
Brand: Ohaus™ 30130887
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter centrifugering af rør, der er mindre end den originale, forudsat bæreplads til Frontier™ R-A12x5/14MS rotorer
  • Giver dig mulighed for at centrifugere rør, der er mindre i antal end pladsen i rotorholderen
  • Velegnet til brug i Frontier™ R-A12x5/14MS rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 1,0 ml
Maks. Rør diameter 12.6 mm
Til brug med (udstyr) R-A12x5/14MS Rotor
Oversigt Adapter, D12,6 mm, 1,0 ml Cryo x6
Antal steder 1
nr. pr. pakke 6