Få mere at vide
Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel HIGHConic™ Rotor med dæksel
Artikelnummer. 10658441 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
10658441 6 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10658441 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007588
Forbedre pelletisering og reducere behandlingstiden i koniske cellekulturrør med en unik 45° vinkeldesign ved at bruge Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel Highconic™ Rotor.
Forbedre pelletisering og reducere behandlingstiden i koniske cellekulturrør med en unik 45° vinkeldesign ved at bruge Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel Highconic™ Rotor, som giver seks-pladser fleksibel kapacitet. Rotoren adskiller prøven i bunden af røret, snarere end på væggene, for at producere en kompakt pellet og godt klaret supernatant.
Specifikationer:
  • Maks. Kapacitet: 6 x 50 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 8500 rpm/10.015 xg
Bestillingsoplysninger:
Når den er udstyret med tilbehørsadaptere (sælges separat), accepterer rotoren rør fra 1,5 til 50 ml, inklusive 15 til 50 ml Falcon™ rør.
Inkluderer:
Rotor og låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 x 50mL HIGHConic rotor med fast vinkel med dæksel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 10,015 x g
Maks. Hastighed 8,500 rpm
Radius (metrisk) 12.4 cm
Maks. Rørlængde 122 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Primo og Primo Centrifuger
Vinkel Fast
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja