Få mere at vide
Gilac™ 6-hjulet dolly med skaft i rustfrit stål
Artikelnummer. 17918791
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
250 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17918791 250 kg
1 options
Artikelnummer. 17918791 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G170311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.85 DKK
    665.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 255.11 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
6-hjuls dolly med rustfrit stål skaft nyder godt af øget mobilitet takket være dets eksklusive design med 6 faste hjul. De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det lettere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Universal dolly på hjul.
  • Øget mobilitet takket være dets eksklusive design med 6 faste hjul.
  • De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det lettere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Bæreevne: 250 kg.
  • Drejer på centrale hjul til drejeformål.
  • Dollies kan stables, når de er tomme, hvilket gør det lettere at transportere dem.
  • Rustfri stålaksel anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærvær af vand).
  • Maskinvaskbar.
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
  • ABS indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • 100 mm PP hjul.
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Grå