Få mere at vide
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Artikelnummer. 10175793
Skift visning
Porestørrelse:
0,4 μm
8,0 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
10175793 0,4 μm
10073483 8,0 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10175793 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 657641
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Made of highly transparent polystyrene. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • Stable clear polystyrene housing
  • Hanging geometry
  • Sealed PET capillary pore membrane
  • Single sterile blister packing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pore density: 2 x 106
Kapacitet (metrisk) 4.15 mL (Well)
Kulturområde 452.4 mm2
Materiale Polystyrene
Sterilitet Sterile
Type Cell Culture Insert
Volumen (metrisk) Virker 2.0 to 4.15 mL
Nå tælle 6
Porestørrelse 0,4 μm
Understøttende membran PET
Højde (metrisk) 19 mm