Få mere at vide
BRAND™ 6-brønds indsats 2i1, PC-membran
Artikelnummer. 16124967 Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
8μ m
nr. pr. pakke:
24 x 1
4 x 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 16124967
Brand: BRAND™ 782740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De cellGrade™ plus overflade af membranerne sikrer fremragende cellevedhæftning og vækst. De meget transparente membraner giver dig god synlighed af dine cellekulturer, og den høje poretæthed bidrager til god permeabilitet.
  • Brug indsatser i hængende eller stående stilling
  • Til 6-brøndstallerkener eller kulturretter
  • Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6-brønds indsats 2i1, PC-membran 0.4μ m
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 0,4μ m
nr. pr. pakke 24 x 1
Sterilitet Steril
Antal Wells 6