Få mere at vide
6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorfanthridin, TRC
Artikelnummer. 30453627
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30453627 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30453627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8235001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Molekylær formel C16H17N3O
Mængde 1 mg
Synonym Epinastine Impurity 37
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
SMIL NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-benzo[c][1]benzazepin-6-ylmethylurinstof
Molekylvægt (g/mol) 267.33
Formel vægt 267.1372