Få mere at vide
6-Undecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Undecanol |
| CAS | 23708-56-7 |
| Molekylær formel | C11H24O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC(O)CCCCC |
| IUPAC navn | undecan-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.3 |
| Formel vægt | 172.1827 |