Få mere at vide
6-(Trifluoromethyl)uracil, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460790
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460790 5 g 5g
11450790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-45-7
Molekylær formel C5H3F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.09
MDL nummer MFCD01011762
InChI nøgle IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl uracil, 2,4-dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyrimidine-2,4-diol, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyluracil, 6-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 233890
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6- (Trifluoromethyl)uracil
Mængde 5 g
IUPAC navn 6-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formel vægt 180.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder