Få mere at vide
6-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10494379
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10494379 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10494379 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00261DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H3ClF3NO2S
Mængde 1 g
Synonym 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
InChI nøgle NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formel vægt 245.6
Procent renhed 97%