Få mere at vide
6-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-Trifluormethyl-3-pyridinsulfonylchlorid er et kemikalie, der anvendes til fremstilling af N-sulfonamido polycykliske pyrazolylforbindelser til behandling af kognitive lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-pyridinsulfonyl Chloride er et kemikalie, der anvendes til fremstilling af N-sulfonamido polycykliske pyrazolylforbindelser til behandling af kognitive lidelser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen ti
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride |
| CAS | 959996-58-8 |
| Smeltepunkt | 42 °C til 45 °C |
| Molekylær formel | C6H3ClF3NO2S |
| MDL nummer | MFCD10699112 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Synonym | 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl |
| InChI nøgle | NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F |
| Vis mere |