Få mere at vide
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 154°C to 158°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Formel vægt | 191.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |