Få mere at vide
6-Trifluormethyl Nikotinsyre, TRC
Artikelnummer. 30457226
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30457226 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30457226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7906502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid
CAS 231291-22-8
Molekylær formel C7H4F3NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 191.11
Formel vægt 191.0194