Få mere at vide
6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid |
| CAS | 231291-22-8 |
| Molekylær formel | C7H4F3NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vægt | 191.0194 |