Få mere at vide
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 11384476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384476 250 mg 250mg
11374476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20054.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 231291-22-8 | C7H3F3NO2 | 190.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 231291-22-8
Molekylær formel C7H3F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 190.10
MDL nummer MFCD00792430
InChI nøgle JNYLMODTPLSLIF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-trifluoromethyl nicotinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethylnicotinic acid, 6-trifluoromethyl-nicotinic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2777551
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Smeltepunkt 191°C to 192°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%