Få mere at vide
6-(Trifluoromethyl)indol, 97 %
Artikelnummer. 11383896
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383896 250 mg 250mg
11373896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17009.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 13544-43-9 | C9H6F3N | 185,149 g/mol
6-(Trifluormethyl)indol bruges i farmaceutiske mellemprodukter, flydende krystalmellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-(Trifluormethyl)indol anvendes i farmaceutiske mellemprodukter
, flydende krystalmellemprodukter
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13544-43-9
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.149
MDL nummer MFCD00272316
InChI nøgle BPYBYPREOVLFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl indole, 6-trifluoromethylindole, 6-trifluoromethyl-1h-indole, 1h-indole, 6-trifluoromethyl, pubchem1713, acmc-1bscm, intermediates-zcf02044, 6-trifluoromethyl-indole, ksc910g4n
PubChem CID 2777523
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)-1H-indol
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Trifluoromethyl)indole
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 1242785
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 185.15
Procent renhed 97%