Få mere at vide
6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyrehydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate |
| Smeltepunkt | 251 °C til 253 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 230.15 (Vandfri) |
| Procent renhed | 95% |