Få mere at vide
6-(Triethylammonium)hexyl Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Triethylammonium)hexyl Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 386229-78-3 |
| Molekylær formel | C13 H30 N O2 S2 . Br |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30NO2S2.BrH/c1-5-14(6-2,7-3)12-10-8-9-11-13-17-18(4,15)16;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | triethyl(6-methylsulfonylsulfanylhexyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.42 |
| Formel vægt | 375.0901 |