Få mere at vide
6-Thioxo-2,5,7,10-tetraazaundecanedioic Acid 1,11-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Thioxo-2,5,7,10-tetraazaundecanedioic Acid 1,11-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 209397-51-3 |
| Molekylær formel | C15H30N4O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Bis(2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-ethyl)thiourea, 6-Thioxo-2,5,7,10-tetraazaundecanedioic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30N4O4S/c1-14(2,3)22-12(20)18-9-7-16-11(24)17-8-10-19-13(21)23-15(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)(H2,16,17,24) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(=S)NCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethylcarbamothioylamino]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.49 |
| Formel vægt | 362.1988 |