Få mere at vide
6-Thioinosine Phosphate (>85%), TRC
Artikelnummer. 30456571
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456571 1 mg
30453900 25 mg
30452977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3445001MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-83-8
Molekylær formel C10 H13 N4 O7 P S
Molekylvægt (g/mol) 364.27
Synonym 6-Thioinosine Phosphate
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-sulfanylidene-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-Thioinosine Phosphate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formel vægt 364.0243
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.