Få mere at vide
6-Thioguanosine Triphosphate Triethylamine Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Thioguanosine Triphosphate Triethylamine Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O13P3S/c11-10-13-7-4(8(32)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,32)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |