Få mere at vide
6-Thioguanine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792784
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792784 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792784 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4061/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anticancer and immunosuppressive agent
Anticancer and immunosuppressive agent often used to treat immune disorders and leukemia. Displays cytotoxic and antineoplastic properties; disrupts cytosine methylation by DNA methyltransferases after incorporation into DNA. Selectively kills BRCA2-defective tumors in a xenograft model. Also facilitates proteasome-mediated degradation of DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 (DNMT1). Also inhibits SARS-CoV papain-like protease (PLpro; IC50 = 5 μM for PLpro deubiquitination activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Thioguanine
CAS 154-42-7
Molekylær formel C5H5N5S
MDL nummer MFCD00233553
Mængde 50 mg
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
InChI nøgle WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
IUPAC navn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
Molekylvægt (g/mol) 167.19
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
Formel vægt 167.19
Procent renhed >99%