Få mere at vide
6-Thioguanine, 98%
Artikelnummer. 11409187
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21280.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167.19 g/mol
6-Thioguanin virker som en antineoplastisk og purin antimetabolit. Det er også nyttigt som en inhibering af stimuleret ekspression af TNF-relateret apoptose-inducerende ligand (TRAIL) protein. Det er involveret i behandlingen af akut leukæmi og psoriasis. Yderligere bruges det til behandling af colitis ulcerosa og autoimmune sygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider og varm alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-42-7
Molekylær formel C5H5N5S
Molekylvægt (g/mol) 167.19
MDL nummer MFCD00233553
InChI nøgle WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMIL NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Thioguanine
Smeltepunkt >360°C
Analyseprocentområde 0.98
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 157765
Merck Index 14,9337
Opløselighedsinformation Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
IUPAC navn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-thion
Formel vægt 167.19
Procent renhed 98%