Få mere at vide
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 283.31 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 97.0% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 789-61-7 |
| Synonym | 6-thio-dG∣ β-TGdR |