Få mere at vide
(6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamin-dihydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633825 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10397154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54863CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 913830-32-7
Molekylær formel C10H12Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 263.18
MDL nummer MFCD09025878
InChI nøgle FWNBHEVGWIALSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylpyridin-3-yl methylamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyrid-3-ylmethylamine dihydrochloride, 5-aminomethyl-2-thien-2-yl pyridine dihydrochloride, 6-2-thienyl-3-pyridyl methylamine, chloride, chloride, 2-5-aminomethyl pyridin-2-yl thiophene dihydrochloride, 3-pyridinemethanamine,6-2-thienyl-,hydrochloride 1:2, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 24229545
IUPAC navn (6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 263.19
Procent renhed 90%