Få mere at vide
6-thien-2-ylnikotinsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10623245 250 mg 250mg
10418643 1 g 1g
10326384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54801CB
Kemiske identifikatorer
CAS 179408-54-9
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.23
MDL nummer MFCD06410384
InChI nøgle QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 15411144
SMIL OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Thien-2-ylnicotinic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-thiophen-2-ylpyridin-3-carboxylsyre
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%