Få mere at vide
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615165
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615165 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10245844 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615165 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58201CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-78-1
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.228
MDL nummer MFCD11100042
InChI nøgle UEWVONKWINVFRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinic acid, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinicacid, 4-6-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2-carboxy-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 43811039
IUPAC navn 6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.23
Procent renhed 97%