Få mere at vide
6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10092304 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58316DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-60-2
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD09702388
InChI nøgle CCEWHGWDICBASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinonitrile, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 24229580
IUPAC navn 6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-carbonitril
SMIL N#CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 97%