Få mere at vide
∆6-testosteron, TRC
Artikelnummer. 30427174
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30427174 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30427174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT15503025MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Molekylær formel C19 H26 O2
Mængde 25 mg
Synonym 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Testosterone Imp. I (EP), Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-3-one','17-hydroxy-','(17β)-, Androsta-4,6-dien-3-one','17β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxy-Δ4,6-androstadien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-diene-3-one, 17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one, 6,7-Dehydrotestosterone, 6-Dehydrotestosterone, Androst-4,6-dien-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-17β-ol-3-one, NSC 75560, Δ4,6-Androstadien-3-one-17β-ol, Δ6-Testosterone
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 286.4
Formel vægt 286.1933