Få mere at vide
6-tert-Butyldimethylsilyl-4’-hydroxy Raloxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-tert-Butyldimethylsilyl-4'-hydroxy Raloxifene |
| CAS | 174264-47-2 |
| Molekylær formel | C34 H41 N O4 S Si |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H41NO4SSi/c1-34(2,3)41(4,5)39-28-17-18-29-30(23-28)40-33(25-9-13-26(36)14-10-25)31(29)32(37)24-11-15-27(16-12-24)38-22-21-35-19-7-6-8-20-35/h9-18,23,36H,6-8,19-22H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2c(C(=O)c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)c(sc2c1)c5ccc(O)cc5 |
| IUPAC navn | [6-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 587.84 |
| Formel vægt | 587.2526 |