Få mere at vide
6-(tert-Butylamino)-3-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 198.1117 |
| Procent renhed | >95% |