missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30137787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137787 100 mg
30004296 10 mg
30006748 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB185955100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 309923-18-0
Molekylær formel C7 H12 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 184.1958
Synonym Terbuthylazine Metabolite CGA 324007, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, LM5, Terbuthylazine Metabolite LM5
IUPAC navn 6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
SMIL CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Analyt- eller komponentnavne Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 184.096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.