missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-tert-Butyl-o-cresol, TRC

Artikelnummer. 30334166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334166 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB84197010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butyl-6-methylphenol
CAS 2219-82-1
Molekylær formel C11 H16 O
Mængde 10 mg
Synonym o-Cresol, 6-tert-butyl- (6CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-6-methylphenol, 2-Methyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methyl-5-tert-butylbenzol, 6-tert-Butyl-2-methylphenol, 6-tert-Butyl-o-cresol, NSC 78461
InChI formel InChI=1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
SMIL Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-6-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 164.2441
Formel vægt 164.1201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.